missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans-4-(6,8-Dibromoquinazolin-3(4H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
trans-4-(6,8-Dibromoquinazolin-3(4H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-(6,8-Dibromoquinazolin-3(4H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride |
| CAS | 2356152-56-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | trans-4-(6,8-Dibromoquinazolin-3(4H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H16 Br2 N2 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | trans-4-(6,8-Dibromoquinazolin-3(4H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16Br2N2O.ClH/c15-10-5-9-7-18(8-17-14(9)13(16)6-10)11-1-3-12(19)4-2-11;/h5-6,8,11-12,19H,1-4,7H2;1H/t11-,12-; |
| SMIL | Cl.O[C@@H]1CC[C@H](CC1)N2Cc3cc(Br)cc(Br)c3N=C2 |
| IUPAC navn | 4-(6,8-dibromo-4H-quinazolin-3-yl)cyclohexan-1-ol;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?