Få mere at vide
trans-4,5-Dihydroxy-1,2-dithiane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4,5-Dihydroxy-1,2-dithiane |
| CAS | 14193-38-5 |
| Molekylær formel | C4H8O2S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | rel-(4R,5R)-1,2-Dithiane-4,5-diol, (±)-trans-1,2-Dithiane-4,5-diol, NSC 663605, trans-1,2-Dithiane-4,5-diol, trans-4,5-Dihydroxy-1,2-dithiane, trans-4,5-Dihydroxy-o-dithiane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-8-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](O)CSSC1 |
| IUPAC navn | (4R,5R)-1,2-dithiane-4,5-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.24 |
| Formel vægt | 152 |