Få mere at vide
trans-4,5-Dichloro-4,5-dimethyl-1,3-dioxolan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4,5-Dichloro-4,5-dimethyl-1,3-dioxolan-2-one |
| CAS | 116857-05-7 |
| Molekylær formel | C5H6Cl2O3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6Cl2O3/c1-4(6)5(2,7)10-3(8)9-4/h1-2H3 |
| SMIL | ClC1(C)C(Cl)(C)OC(O1)=O |
| IUPAC navn | 4,5-dichloro-4,5-dimethyl-1,3-dioxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.01 |
| Formel vægt | 183.9694 |