Få mere at vide
trans-4-(4-klorfenyl)cyclohexanecarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30359505
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30359505 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30359505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC379455500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 49708-81-8
Molekylær formel C13 H15 Cl O2
Mængde 500 mg
Synonym Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(4-chlorophenyl)-, trans-, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(p-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H15ClO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h5-9,11H,1-4H2,(H,15,16)/t9-,11-
SMIL OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 4-(4-chlorofhenyl)cyclohexan-1-karboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 238.71
Formel vægt 238.0761