Få mere at vide
trans-4-(4-klorfenyl)cyclohexanecarboxylsyre, Mikromol™
Beskrivelse
trans-4-(4-chlorophenyl)cyclohexancarboxylsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 49708-81-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H15 Cl O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(4-chlorophenyl)-, trans-, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(p-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15ClO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h5-9,11H,1-4H2,(H,15,16)/t9-,11- |
| SMIL | OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | 4-(4-chlorofhenyl)cyclohexan-1-karboxylsyre |
| Vis mere |