Få mere at vide
trans-4-(4-klorfenyl)cyclohexan-1-karboxylsyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 249 °C til 254 °C |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 238.71 |
| Procent renhed | 98% |