missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-4-(4-chlorphenyl)cyclohexan-1-carboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15428915
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428915 25 g 25g
15418915 5 g 5g
15438915 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15428915 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34384.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 49708-81-8 | C13H15ClO2 | 238.711 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 49708-81-8
Molekylær formel C13H15ClO2
Molekylvægt (g/mol) 238.711
MDL nummer MFCD06797626
InChI nøgle NXXDIEYTMQYWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, e-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4'-chlorophenyl cyclohexancarboxylic acid, cis-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, atovaquone related compound 1, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl-, trans, 1r,4r-4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl
PubChem CID 2735792
IUPAC navn 4-(4-chlorphenyl)cyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC(CCC1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Smeltepunkt 249°C to 254°C
Mængde 25 g
Formel vægt 238.71
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.