Få mere at vide
(-)-trans-4-[4-(4’-Fluorophenyl)-3-piperidinylmethoxy]-2-methoxyphenol(Paroxetine metabolite), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-trans-4-(4-(4'-Fluorophenyl)-3-piperidinylmethoxy)-2-methoxyphenol (Paroxetine metabolite) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FNO3/c1-23-19-10-16(6-7-18(19)22)24-12-14-11-21-9-8-17(14)13-2-4-15(20)5-3-13/h2-7,10,14,17,21-22H,8-9,11-12H2,1H3/t14-,17-/m0/s1 |
| Formel vægt | 331.1584 |