Få mere at vide
trans-4-(2-Propynyl)cyclohexanecarboxylsyre methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-(2-Propynyl)cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 250682-81-6 |
| Molekylær formel | C11H16O2 |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | trans-4-(2-Propyn-1-yl)-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13-2/h1,9-10H,4-8H2,2H3 |
| SMIL | COC(=O)C1CCC(CC#C)CC1 |
| IUPAC navn | Methyl 4-prop-2-ynylcyclohexan-1-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.24 |
| Formel vægt | 180.115 |