Få mere at vide
trans-4-[[(2-Amino-5-bromophenyl)methyl]amino]-cyclohexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol |
| Analyt- eller komponentnavne | trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19BrN2O/c14-10-1-6-13(15)9(7-10)8-16-11-2-4-12(17)5-3-11/h1,6-7,11-12,16-17H,2-5,8,15H2/t11-,12- |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 298.0681 |