Få mere at vide
trans-4-((2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino)cyclohexanol hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-((2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino)cyclohexanol hydrochloride |
| CAS | 23828-92-4 |
| Molekylær formel | C13H19Br2ClN2O |
| MDL nummer | MFCD00078932 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O[C@H]1CC[C@H](NCC2=CC(Br)=CC(Br)=C2N)CC1.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.56 |
| Procent renhed | 97% |