missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans-4-[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl]cyclohexanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl]cyclohexanamine |
| CAS | 791778-53-5 |
| Molekylær formel | C18H27Cl2N3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Cariprazine Impurity 1, Cari-8 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27Cl2N3/c19-16-2-1-3-17(18(16)20)23-12-10-22(11-13-23)9-8-14-4-6-15(21)7-5-14/h1-3,14-15H,4-13,21H2 |
| SMIL | N[C@@H]1CC[C@@H](CCN2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3Cl)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.33 |
| Formel vægt | 355.1582 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?