Få mere at vide
trans-3-Nonen-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-3-Nonen-2-one |
| CAS | 18402-83-0 |
| Molekylær formel | C9 H16 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (3E)-3-Nonen-2-one, (E)-3-Nonen-2-one, (3E)-Non-3-en-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+ |
| SMIL | CCCCC\C=C\C(=O)C |
| IUPAC navn | (E)-non-3-en-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.22 |
| Formel vægt | 140.1201 |