Få mere at vide
trans-3-Hydroxystilbene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-3-Hydroxystilbene |
| CAS | 76425-88-2 |
| Molekylær formel | C14 H12 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O/c15-14-8-4-7-13(11-14)10-9-12-5-2-1-3-6-12/h1-11,15H/b10-9+ |
| SMIL | Oc1cccc(\C=C\c2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | 3-[(E)-2-phenylethenyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.244 |
| Formel vægt | 196.089 |