Få mere at vide
trans-3-Hydroxycinnamic acid, 99%
Artikelnummer. 11451788
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451788 50 g 50g
11441788 10 g 10g
11329479 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14466.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 14755-02-3 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14755-02-3
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00004390
InChI nøgle KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-hydroxycinnamic acid, 3-coumaric acid, m-coumaric acid, m-hydroxycinnamic acid, 3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, e-3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, trans-3-hydroxycinnamic acid, trans-3-hydroxycinnamate, cinnamic acid, m-hydroxy, 2e-3-3-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 637541
ChEBI CHEBI:32357
IUPAC navn (E)-3-(3-hydroxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-Hydroxycinnamic acid
Smeltepunkt 192°C to 196°C
Mængde 50 g
Beilstein 2690254
Formel vægt 164.16
Procent renhed 99%