Få mere at vide
trans-3'-Hydroxy Cotinine-d3 Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-3'-Hydroxy Cotinine-d3 Acetate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O3/c1-8(15)17-11-6-10(14(2)12(11)16)9-4-3-5-13-7-9/h3-5,7,10-11H,6H2,1-2H3/t10-,11+/m0/s1/i2D3 |
| Formel vægt | 237.119 |