missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-3'-Hydroxy Cotinine Acetate, TRC

Artikelnummer. 30407367
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407367 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407367 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH92450825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3'R,5'S)-3'-Hydroxycotinine Acetate
CAS 111034-55-0
Molekylær formel C12 H14 N2 O3
Mængde 25 mg
Synonym 2-Pyrrolidinone, 3-(acetyloxy)-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (3R-trans)- (9CI), Hydroxycotinine acetate, trans-3'-Hydroxycotinine acetate, trans-3'-Hydroxy cotinine acetate, (3'R,5'S)-3'-Hydroxycotinine acetate, (3R,5S)-3-Acetoxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O3/c1-8(15)17-11-6-10(14(2)12(11)16)9-4-3-5-13-7-9/h3-5,7,10-11H,6H2,1-2H3/t10-,11+/m1/s1
SMIL CN1[C@H](C[C@H](OC(=O)C)C1=O)c2cccnc2
IUPAC navn [(3S,5R)-1-methyl-2-oxo-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 234.25
Formel vægt 234.1004
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.