Få mere at vide
trans-3-hexenosyre, 97%
Artikelnummer. 11445473
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445473 50 g 50g
11435473 10 g 10g
11455473 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445473 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13428.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1577-18-0 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1577-18-0
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.14
MDL nummer MFCD00002786
InChI nøgle XXHDAWYDNSXJQM-ONEGZZNKSA-N
Synonym trans-3-hexenoic acid, hydrosorbic acid, 3-hexenoic acid, e-hex-3-enoic acid, 3-hexenoic acid, 3e, e-3-hexenoic acid, 3-hexenoic acid, e, trans-hex-3-enoic acid, unii-9b3n069edg, fema no. 3170
PubChem CID 5282708
ChEBI CHEBI:49285
IUPAC navn (E)-hex-3-ensyre
SMIL CC\C=C\CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-Hexenoic acid
Smeltepunkt 11 °C til 12 °C
Tæthed 0.961
Kogepunkt 206 °C
Flammepunkt 99 °C (210 °F)
Lugt Rådsk
Brydningsindeks 1.4398
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1700862
Formel vægt 114.14
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-3-Hexenoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-3-Hexenoic acid