Få mere at vide
trans-3-hexen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319576 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11319576 5 g Glasflaske 5g
10735863 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319576 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149910051
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13269-52-8 | C6H12 | 84.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13269-52-8
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
InChI nøgle ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
Synonym trans-3-hexene, 3-hexene, e-3-hexene, 3-hexene, e, 3-hexene, 3e, unii-3co1lux1ar, e-hex-3-ene, 3co1lux1ar, alkenes, c6, cis-3-hexene
PubChem CID 638066
IUPAC navn (E)-hex-3-en
SMIL CCC=CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-Hexene
Smeltepunkt -113.0°C
Tæthed 0.6770g/mL
Kogepunkt 67.0°C
Flammepunkt −12°C
Analyseprocentområde 97.5% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH=CHC2H5
Brydningsindeks 1.3935 to 1.3955
Mængde 5 g
Beilstein 01,II,192
Specifik vægtfylde 0.677
Formel vægt 84.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-3-Hexene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.