Learn More
trans-3-hexen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11388365
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11388365 5 g 5g
11378365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11388365 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10311.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13269-52-8 | C6H12 | 84.162 g/mol
Oligomerer blev fremstillet ud fra ozonolyserne af cis- og trans-3-hexen og cis- og trans-2,5-dimethyl-3-hexen. Syntese og karakterisering af alifatiske umættede polyestere er fra trans-3-hexen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Oligomerer blev fremstillet ud fra ozonolyserne af cis- og trans-3-hexen og cis- og trans-2,5-dimethyl-3-hexen. Syntese og karakterisering af alifatiske umættede polyestere er fra trans-3-hexen.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i benzen, ligroin, ethanol, chloroform, ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13269-52-8
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.162
MDL nummer MFCD00009386
InChI nøgle ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
Synonym trans-3-hexene, 3-hexene, e-3-hexene, 3-hexene, e, 3-hexene, 3e, unii-3co1lux1ar, e-hex-3-ene, 3co1lux1ar, alkenes, c6, cis-3-hexene
PubChem CID 638066
IUPAC navn (E)-hex-3-en
SMIL CCC=CCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale trans-3-Hexene
Smeltepunkt -113°C
Tæthed 0.677
Kogepunkt 66°C to 67°C
Flammepunkt −25°C (−13°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.394
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1718859
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in benzene,ligroin,ethanol,chloroform,ether.
Formel vægt 84.16
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • trans-3-Hexene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Hex-3-ene