Få mere at vide
trans-3-hexen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378365
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378365 1 g 1g
11388365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378365 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10311.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13269-52-8 | C6H12 | 84.162 g/mol
Oligomerer blev fremstillet ud fra ozonolyserne af cis- og trans-3-hexen og cis- og trans-2,5-dimethyl-3-hexen. Syntese og karakterisering af alifatiske umættede polyestere er fra trans-3-hexen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Oligomerer blev fremstillet ud fra ozonolyserne af cis- og trans-3-hexen og cis- og trans-2,5-dimethyl-3-hexen. Syntese og karakterisering af alifatiske umættede polyestere er fra trans-3-hexen.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i benzen, ligroin, ethanol, chloroform, ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13269-52-8
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.162
MDL nummer MFCD00009386
InChI nøgle ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
Synonym trans-3-hexene, 3-hexene, e-3-hexene, 3-hexene, e, 3-hexene, 3e, unii-3co1lux1ar, e-hex-3-ene, 3co1lux1ar, alkenes, c6, cis-3-hexene
PubChem CID 638066
IUPAC navn (E)-hex-3-en
SMIL CCC=CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-Hexene
Smeltepunkt -113°C
Tæthed 0.677
Kogepunkt 66°C to 67°C
Flammepunkt −25°C (−13°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.394
Mængde 1 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1718859
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in benzene,ligroin,ethanol,chloroform,ether.
Formel vægt 84.16
Procent renhed 98%