Få mere at vide
trans-3-Hexen-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30404472
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30404472 250 mg -
30399489 1 g -
30392443 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30404472 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH185260250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-97-2
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
Synonym (E)-3-Hexen-1-ol, trans-3-Hexen-1-ol, (3E)-3-Hexen-1-ol, (3E)-Hex-3-en-1-ol, (E)-3-Hexen-1-ol, (E)-3-Hexenol, trans-1-Hydroxy-3-hexene, (3E)-Hexenol, trans-3-Hexenol
IUPAC navn (E)-hex-3-en-1-ol
SMIL CC\C=C\CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-Hexen-1-ol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3+
Formel vægt 100.0888