Få mere at vide
trans-3-Hexen-1-ol, 97%
Artikelnummer. 11348495
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348495 5 g 5g
11358495 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348495 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10541.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-97-2 | C6H12O | 100.161 g/mol
trans-3-Hexen-1-ol stimulerer antennerne hos H. cunea hanmøl. Det bruges også som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-3-Hexen-1-ol stimulerer antennerne hos H. cunea hanmøl. Det bruges også som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-97-2
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.161
MDL nummer MFCD00002960
InChI nøgle UFLHIIWVXFIJGU-ONEGZZNKSA-N
Synonym trans-3-hexen-1-ol, e-hex-3-en-1-ol, e-3-hexen-1-ol, trans-3-hexenol, 3-hexen-1-ol, 3e-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, e, trans-hex-3-en-1-ol, unii-4e0nfr5b3u, 3e-hexen-1-ol
PubChem CID 5284503
IUPAC navn (E)-hex-3-en-1-ol
SMIL CCC=CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-Hexen-1-ol
Tæthed 0.845
Kogepunkt 60°C to 61°C (12 mmHg)
Flammepunkt 58°C (136°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.439
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1719713
Merck Index 14,4700
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 100.16
Procent renhed 97%