Få mere at vide
trans-3-Heptene, 97%
Artikelnummer. 15470348
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470348 25 g 25g
15450348 1 g 1g
15460348 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53482.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14686-14-7 | C7H14 | 98.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14686-14-7
Molekylær formel C7H14
Molekylvægt (g/mol) 98.19
MDL nummer MFCD00009475
InChI nøgle WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
Synonym trans-3-heptene, e-hept-3-ene, e-3-heptene, 3-heptene, e, 3-heptene, 3e, unii-o4br0a824i, hept-3-ene, cis-3-heptene, 3-heptene c,t, z-hept-3-ene
PubChem CID 5357259
SMIL CCC\C=C\CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-Heptene
Smeltepunkt -137°C
Tæthed 0.698
Kogepunkt 94°C
Flammepunkt −1°C (30°F)
Brydningsindeks 1.403
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
IUPAC navn (E)-hept-3-en
Formel vægt 98.19
Procent renhed 97%