Få mere at vide
trans-3-Furanacrylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-3-Furanacrylic Acid |
| CAS | 81311-95-7 |
| Molekylær formel | C7H6O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2E)-3-(3-Furanyl)-2-propenoic Acid, (E)-beta-(3-Furyl)acrylic Acid, (E)-3-(3-Furanyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(Furan-3-yl)acrylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1cocc1 |
| IUPAC navn | (E)-3-(furan-3-yl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.12 |
| Formel vægt | 138.0317 |