Få mere at vide
trans-3-Formyl-4-methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxyl Radical, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-3-Formyl-4-methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolid |
| CAS | 229621-04-9 |
| Molekylær formel | C11 H18 N O4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18NO4/c1-10(2)7(6-13)8(9(14)16-5)11(3,4)12(10)15/h6-8H,1-5H3/t7-,8+/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H]1[C@@H](C=O)C(C)(C)N([O])C1(C)C |
| IUPAC navn | methyl (3R,4R)-4-formyl-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.26 |
| Formel vægt | 228.1236 |