Få mere at vide
trans-3-fluorocinnaminsyre, 98%
Artikelnummer. 11485746
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485746 100 g 100g
11465746 5 g 5g
11475746 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20818.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 20595-30-6 | C9H7FO2 | 166,151 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20595-30-6
Molekylær formel C9H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 166.151
MDL nummer MFCD00004383
InChI nøgle RTSIUKMGSDOSTI-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-fluorocinnamic acid, 3-3-fluorophenyl acrylic acid, trans-3-fluorocinnamic acid, 2e-3-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid, e-3-3-fluorophenyl acrylic acid, m-fluorocinnamic acid, trans 3-fluorocinnamic acid, 3-3-fluoro-phenyl-acrylic acid, trans-m-fluorocinnamic, e-3-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 1551219
IUPAC navn (E)-3-(3-fluorphenyl)prop-2-ensyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-Fluorocinnamic acid
Smeltepunkt 165 °C til 168 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 1365172
Formel vægt 166.15
Procent renhed 98%