Få mere at vide
trans-3-cyanocyclohexylamin hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419388
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15419388 1 g 1g
15408026 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62938.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 920966-30-9 | C7H13ClN2 | 160.645 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 920966-30-9
Molekylær formel C7H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 160.645
MDL nummer MFCD22548413
InChI nøgle ZBUXGIYHCTWUTA-ZJLYAJKPSA-N
Synonym trans-3-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride
PubChem CID 67278607
IUPAC navn (1R,3R)-3-aminocyclohexan-1-carbonitril;hydrochlorid
SMIL C1CC(CC(C1)N)C#N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 160.64
Procent renhed 97%