Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-3-chloroacrylic acid |
| Smeltepunkt | 82 °C til 85 °C |
| Farve | Beige-grå til grå |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | ClCH=CHCO2H |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 02, 400 |
| Formel vægt | 106.51 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- trans-3-Chloroacrylic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.