Få mere at vide
trans-3-chlorakrylsyre, 99%
Artikelnummer. 11463920
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463920 250 mg 250mg
11432947 1 g 1g
11442947 5 g 5g
11452947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11463920 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15527.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 2345-61-1 | C3H3ClO2 | 106,505 g/mol
trans-3-Chloroacrylic acid er en chloreret carboxylsyre til proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser trans-3-Chloroacrylic acid er en chloreret carboxylsyre til
proteomik forskning.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2345-61-1
Molekylær formel C3H3ClO2
MDL nummer MFCD00064237
InChI nøgle MHMUCYJKZUZMNJ-OWOJBTEDSA-N
Synonym trans-3-chloroacrylic acid, e-3-chloroacrylic acid, 3-chloroacrylic acid, 3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, trans, acrylic acid, 3-chloro-, e, trans-3-chloropropenoic acid, trans-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, e, ccris 3546
PubChem CID 638124
IUPAC navn (E)-3-chlorprop-2-ensyre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-Chloroacrylic acid
Smeltepunkt 81 °C til 85 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Beilstein 1720279
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
SMIL C(=CCl)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 106.505
Formel vægt 106.51
Procent renhed 99%