Få mere at vide
(+/-)-trans-3-Bromotetrahydro-2-(2-propynyloxy)-furan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-trans-3-Bromotetrahydro-2-(2-propynyloxy)-furan |
| CAS | 109789-15-3 |
| Molekylær formel | C7 H9 Br O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Furan, 3-bromotetrahydro-2-(2-propyn-1-yloxy)-, (2R,3S)-rel-, Furan, 3-bromotetrahydro-2-(2-propynyloxy)-, (2R,3S)-rel- (9CI), Furan, 3-bromotetrahydro-2-(2-propynyloxy)-, trans-, rel-(2R,3S)-3-Bromotetrahydro-2-(2-propyn-1-yloxy)furan, (±)-trans-3-Bromotetrahydro-2-(2-propynyloxy)furan |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9BrO2/c1-2-4-9-7-6(8)3-5-10-7/h1,6-7H,3-5H2/t6-,7-/m0/s1 |
| SMIL | Br[C@H]1CCO[C@@H]1OCC#C |
| IUPAC navn | (2R,3S)-3-bromo-2-prop-2-ynoxyoxolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.05 |
| Formel vægt | 203.9786 |