Få mere at vide
trans-3-bromocinnaminsyre, 98+%
Artikelnummer. 11498676
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498676 5 g 5g
11408686 25 g 25g
11418686 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16035.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14473-91-7 | C9H7BrO2 | 227,06 g/mol
trans-3-bromkanelsyre bruges som organisk syntese af råmaterialer, finkemikalier, farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser trans-3-Bromkanelsyre bruges som organisk syntese af råmaterialer
, finkemikalier, farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14473-91-7
Molekylær formel C9H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 227.06
MDL nummer MFCD00004382
InChI nøgle YEMUSDCFQUBPAL-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-bromocinnamic acid, 3-3-bromophenyl acrylic acid, m-bromocinnamic acid, trans-3-bromocinnamic acid, cinnamic acid, m-bromo, bw a800u, e-3-3-bromophenyl acrylic acid, 3-3-bromophenyl-2-propenoic acid, 2e-3-3-bromophenyl acrylic acid, bromocinnamic acid,3
PubChem CID 776461
IUPAC navn (E)-3-(3-bromphenyl)prop-2-ensyre
SMIL OC(=O)\C=C\C1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-Bromocinnamic acid
Smeltepunkt 178 °C til 182 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 2084230
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 227.06
Procent renhed ≥98%