Få mere at vide
trans-3-(Boc-amino)cyclohexanemethanol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-3-(Boc-amino)cyclohexanemethanol |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 229.31 |
| Procent renhed | 97% |