Få mere at vide
trans-3-(Boc-amino)cyclohexancarboxylsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468748
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468748 1 g 1g
15407166 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62207.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 218772-92-0 | Molekylær formel: C12H21NO4 | Molekylvægt: 243,30 g/mol
2-Bromo-4-fluorobenzylaminhydrochlorid bruges som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk forskning.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-Bromo-4-fluorobenzylaminhydrochlorid bruges som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk forskning.
Bemærk
Opbevar i et køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 218772-92-0
Molekylær formel C12H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 243.30
MDL nummer MFCD03788640,MFCD24395695
InChI nøgle JSGHMGKJNZTKGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym trans-3-tert-butoxycarbonylaminocyclohexanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 1r,3r-rel, trans-3-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, boc-trans-3-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-3-boc-amino-cyclohexanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylaminocyclohexane-carboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 1r,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 24720881
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
IUPAC navn 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclohexan-1-carboxylsyre
Mængde 1 g
Formel vægt 243.29
Procent renhed 97%