Få mere at vide
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419208
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419208 250 mg 250mg
15409208 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62719.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 167081-37-0 | C10H19NO3 | 201.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 167081-37-0
Molekylær formel C10H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 201.27
MDL nummer MFCD08166748,MFCD08436074,MFCD09864183
InChI nøgle PCPNTJQMXAHNOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, tert-butyl cis-3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, 3-boc-amino-cyclobutanemethanol, tert-butyl cis-3-hydroxymethylcyclobutylcarbamate, tert-butyl trans-3-hydroxymethylcyclobutylcarbamate, tert-butyl 3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, cis-1-boc-amino-3-hydroxymethyl cyclobutane, trans-1-boc-amino-3-hydroxymethyl cyclobutane, tert-butyl trans-3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, cis-3-boc-amino-cyclobutanemethanol
PubChem CID 22408683
IUPAC navn tert-butyl-N-[3-(hydroxymethyl)cyclobutyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(CO)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-(Boc-amino)cyclobutanemethanol
Mængde 250 mg
Formel vægt 201.26
Procent renhed 97%