Få mere at vide
trans-3-(Boc-amino)cyclobutancarboxylsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419358
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15419358 1 g 1g
15447976 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62902.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 939400-34-7 | Molekylformel: C10H17NO4 | Molekylvægt: 215,249 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 939400-34-7
Molekylær formel C10H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 215.249
MDL nummer MFCD06657680
InChI nøgle KLCYDBAYYYVNFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-3-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 3-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, cis-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino cyclobutane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-aminocyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 24720963
IUPAC navn 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclobutan-1-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 215.24
Procent renhed 97%