Learn More
trans-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15438678
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15438678 1 g 1g
15448678 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15438678 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H62088.03
Request Bulk or Custom Format
trans-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol bruges som råmateriale mellemprodukter til farmaceutiske og kemiske.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser trans-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol bruges som råmateriale mellemprodukter til farmaceutiske og kemiske
.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 172324-65-1
Molekylær formel C12H16O2
Molekylvægt (g/mol) 192.26
MDL nummer MFCD06657676,MFCD06657677
InChI nøgle KVQOEODTOJCIPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-3-benzyloxymethylcyclobutanol, trans-3-benzyloxymethylcyclobutanol, trans-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, cis-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, 1r,3r-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, cyclobutanol,3-phenylmethoxy methyl-, cis, 3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-ol, 1r,3r-3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-ol
PubChem CID 10442570
IUPAC navn 3-(phenylmethoxymethyl)cyclobutan-1-ol
SMIL OC1CC(COCC2=CC=CC=C2)C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale trans-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 192.25
Procent renhed 97%