Få mere at vide
trans-3-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylaminhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15477406
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477406 250 mg 250mg
15467406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62409.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 1222709-28-5 | C14H21ClN2O2 | 284,784 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1222709-28-5
Molekylær formel C14H21ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 284.784
MDL nummer MFCD12404929
InChI nøgle SBODKRLYZILWEM-OJERSXHUSA-N
Synonym benzyl trans-3-aminocyclohexylcarbamate hydrochloride, benzyl trans-3-aminocyclohexylcarbamatehydrochloride, trans-benzyl 3-aminocyclohexylcarbamate, benzyl n-1r,3r-3-aminocyclohexyl carbamate hydrochloride
PubChem CID 71685848
IUPAC navn benzyl N-[(1R,3R)-3-aminocyclohexyl]carbamat;hydrochlorid
SMIL C1CC(CC(C1)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine hydrochloride
Mængde 250 mg
Formel vægt 284.78
Procent renhed 97%