Få mere at vide
trans-3-(benzyloxycarbonylamino)cyclohexanmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447906
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447906 1 g 1g
15457906 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62842.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1202411-95-7
Molekylær formel C15H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 263.337
MDL nummer MFCD09864989
InChI nøgle QYHAKPLUUUMEFH-ZIAGYGMSSA-N
Synonym benzyl trans-3-hydroxymethylcyclohexylcarbamate, benzyl n-1r,3r-3-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 59401466
IUPAC navn benzyl-N-[(1R,3R)-3-(hydroxymethyl)cyclohexyl]carbamat
SMIL C1CC(CC(C1)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanemethanol
Mængde 1 g
Formel vægt 263.33
Procent renhed 97%