Få mere at vide
trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447186
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447186 1 g 1g
15457186 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62232.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand, glycerol. Uopløseligt i ethanol
, chloroform Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 862401-49-8
Molekylær formel C7H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 179.644
MDL nummer MFCD11040475
InChI nøgle BOUHXQPJYJANEO-KGZKBUQUSA-N
Synonym trans-3-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hcl, 1r,3r-3-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-3-aminocyclohexane carboxylic acid hydrochloride, trans-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride
PubChem CID 46172878
IUPAC navn (1R,3R)-3-aminocyclohexan-1-carboxylsyre;hydrochlorid
SMIL C1CC(CC(C1)N)C(=O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Opløselighedsinformation Soluble in water,glycerol. Insoluble in ethanol,chloroform
Mængde 1 g
Formel vægt 179.64
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acidhydrochloride