Få mere at vide
trans-3-Aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 15447536
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15447536 250 mg 250mg
15437536 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62529.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 920966-29-6 | C7H15ClN2O | 178.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 920966-29-6
Molekylær formel C7H15ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 178.66
MDL nummer MFCD12022628
InChI nøgle ZCFBGXVDLNNMDE-KGZKBUQUSA-N
Synonym trans-3-aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxamide hydrochloride
PubChem CID 46172883
IUPAC navn (1R,3R)-3-aminocyclohexan-1-carboxamid;hydrochlorid
SMIL C1CC(CC(C1)N)C(=O)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-Aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.65
Procent renhed 97%