Få mere at vide
trans-3-(4-Pyridyl)akrylsyre, 97%
Artikelnummer. 11383077
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383077 5 g 5g
11373077 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13458.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 84228-93-3 | C8H7NO2 | 149,149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84228-93-3
Molekylær formel C8H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 149.149
MDL nummer MFCD00040746
InChI nøgle SSAYTINUCCRGDR-OWOJBTEDSA-N
Synonym 3-4-pyridyl acrylic acid, trans-3-4-pyridyl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl-acrylic acid, 4-pyridineacrylic acid, e-3-pyridin-4-yl acrylic acid, 3-pyridin-4-yl acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-ylacrylic acid, 3-4-pyridine acrylic acid, 2e-3-pyridin-4-yl prop-2-enoic acid, e-3-pyridin-4-yl-acrylic acid
PubChem CID 736782
IUPAC navn (E)-3-pyridin-4-ylprop-2-ensyre
SMIL C1=CN=CC=C1C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Smeltepunkt 276 °C til 280 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1719967
Formel vægt 149.15
Procent renhed 97%