Få mere at vide
trans-3-[4-(Boc-amino)cyclohexyl]propionsyre, 97%
Artikelnummer. 15477906
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15477906 250 mg 250mg
15467906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62844.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 204245-65-8 | C14H25NO4 | 271,357 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 204245-65-8
Molekylær formel C14H25NO4
Molekylvægt (g/mol) 271.357
MDL nummer MFCD03844590
InChI nøgle WCXYTBUDVLMXND-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl propionic acid, cis-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl-propionic acid, trans-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl propionic acid, trans-3-4-tert-butoxycarbonylaminocyclohexyl-propionic acid, 3-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl propanoic acid, 3-trans-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl propanoic acid, wcxytbudvlmxnd-phimtyicsa-n, wcxytbudvlmxnd-xypyzodxsa-n, 3-trans-4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-propionic acid
PubChem CID 10516274
IUPAC navn 3-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexyl]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-[4-(Boc-amino)cyclohexyl]propionic acid
Mængde 250 mg
Formel vægt 271.35
Procent renhed 97%