Få mere at vide
Trans-3,4-Bis[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxyl Radical, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trans-3,4-Bis(methylmethanethiosulfonylmethyl)-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxy radical |
| CAS | 229621-30-1 |
| Molekylær formel | C12 H24 N O5 S4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24NO5S4/c1-11(2)9(7-19-21(5,15)16)10(8-20-22(6,17)18)12(3,4)13(11)14/h9-10H,7-8H2,1-6H3/t9-,10-/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@@H](CSS(=O)(=O)C)[C@H](CSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O] |
| IUPAC navn | (3S,4S)-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-3,4-bis(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrrolidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.58 |
| Formel vægt | 390.0537 |