missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trans-3,4-Bis[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxyl Radical, TRC

Artikelnummer. 30332591
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332591 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332591 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4862501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trans-3,4-Bis(methylmethanethiosulfonylmethyl)-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxy radical
CAS 229621-30-1
Molekylær formel C12 H24 N O5 S4
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C12H24NO5S4/c1-11(2)9(7-19-21(5,15)16)10(8-20-22(6,17)18)12(3,4)13(11)14/h9-10H,7-8H2,1-6H3/t9-,10-/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@@H](CSS(=O)(=O)C)[C@H](CSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]
IUPAC navn (3S,4S)-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-3,4-bis(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrrolidine
Molekylvægt (g/mol) 390.58
Formel vægt 390.0537
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.