missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans-3,4-Bis(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-3,4-Bis(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1 |
| CAS | 229621-07-2 |
| Molekylær formel | C10 H20 N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20NO3/c1-9(2)7(5-12)8(6-13)10(3,4)11(9)14/h7-8,12-13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@H](CO)[C@@H](CO)C(C)(C)N1[O] |
| IUPAC navn | [(3R,4R)-4-(hydroxymethyl)-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.27 |
| Formel vægt | 202.1443 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?