Få mere at vide
trans-3,4,5,4'-Tetramethoxystilbene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-3,4,5,4'-Tetramethoxystilbene |
| CAS | 134029-62-2 |
| Molekylær formel | C18 H20 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | trans-3,4,5,4'-Tetramethoxystilbene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O4/c1-19-15-9-7-13(8-10-15)5-6-14-11-16(20-2)18(22-4)17(12-14)21-3/h5-12H,1-4H3/b6-5+ |
| SMIL | COc1ccc(\C=C\c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1 |
| IUPAC navn | 1,2,3-trimethoxy-5-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.349 |
| Formel vægt | 300.136 |