Få mere at vide
trans-3-(3-Thienyl)akrylsyre, 98%
Artikelnummer. 11485967
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485967 5 g 5g
11495967 25 g 25g
11405977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25017.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 102696-71-9 | C7H6O2S | 154,183 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102696-71-9
Molekylær formel C7H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 154.183
MDL nummer MFCD00014535
InChI nøgle VYRYYUKILKRGDN-OWOJBTEDSA-N
Synonym 3-3-thienyl acrylic acid, 3-thien-3-ylacrylic acid, 3-thiophen-3-yl acrylic acid, trans-3-3-thienyl acrylic acid, 2e-3-thiophen-3-yl prop-2-enoic acid, e-3-thiophen-3-yl acrylic acid, 3-thiophen-3-yl prop-2-enoic acid, trans-3-3-thienyl acrylic, 2-propenoic acid, 3-3-thienyl-, 2e, 2e-3-3-thienyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 735793
IUPAC navn (E)-3-thiophen-3-ylprop-2-ensyre
SMIL C1=CSC=C1C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-3-(3-Thienyl)acrylic acid
Smeltepunkt 150 °C til 154 °C
Mængde 5 g
Beilstein 112245
Formel vægt 154.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver