Få mere at vide
trans-3-(3-Pyridyl)akrylsyre, 99%
Artikelnummer. 11309559
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11309559 5 g 5g
11319559 25 g 25g
11457796 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14747.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19337-97-4 | C8H7NO2 | 149,149 g/mol
trans-3-(3-Pyridyl)acrylsyre er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det bruges også til at fremstille aminomethylbenzimidazoler, som virker som en hæmmer af gelatinase B. Yderligere anvendes det til fremstilling af aminopyridiner som antibakterielle enoylacylbærerproteinreduktaseinhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-3-(3-Pyridyl)acrylsyre er et nyttigt syntetisk mellemprodukt. Det bruges også til at fremstille aminomethylbenzimidazoler, som virker som en hæmmer af gelatinase B. Yderligere anvendes det til fremstilling af aminopyridiner som antibakterielle enoylacylbærerproteinreduktaseinhibitorer.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19337-97-4
Molekylær formel C8H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 149.149
MDL nummer MFCD00006410
InChI nøgle VUVORVXMOLQFMO-ONEGZZNKSA-N
Synonym 3-3-pyridyl acrylic acid, trans-3-3-pyridyl acrylic acid, e-3-pyridin-3-yl acrylic acid, 3-pyridylacrylic acid, 2e-3-pyridin-3-ylacrylic acid, 2e-3-pyridin-3-yl prop-2-enoic acid, 3-pyridin-3-yl acrylic acid, trans-3-3'-pyridyl acrylic acid, 3-3-pyridinyl acrylic acid, 3-pyridinyl-acrylic acid
PubChem CID 776396
IUPAC navn (E)-3-pyridin-3-ylprop-2-ensyre
SMIL C1=CC(=CN=C1)C=CC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Smeltepunkt 232 °C til 235 °C
Mængde 5 g
Beilstein 113290
Formel vægt 149.15
Procent renhed 99%