Få mere at vide
(+/-)trans-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4'-fluorophenyl-4'-phenyl)piperidine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052418
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052418 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052418 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1032.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(+/-)trans-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4'-fluorophenyl-4'-phenyl)piperidine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-trans-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4'-fluorophenyl-4'-phenyl)piperidine Hydrochloride
CAS 1217655-87-2
Analyt- eller komponentnavne (±)-trans-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4'-fluorophenyl-4'-phenyl)piperidine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H24 F N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Paroxetine Related Compound G, rac-trans-4-Defluoro-4-(4-fluorophenyl) Paroxetine Hydrochloride, Paroxetine Related Compound G as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C25H24FNO3.ClH/c26-21-7-5-18(6-8-21)17-1-3-19(4-2-17)23-11-12-27-14-20(23)15-28-22-9-10-24-25(13-22)30-16-29-24;/h1-10,13,20,23,27H,11-12,14-16H2;1H/t20-,23-;/m0./s1
SMIL Cl.Fc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)[C@@H]3CCNC[C@H]3COc4ccc5OCOc5c4
IUPAC navn (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-[4-(4-fluorophenyl)phenyl]piperidine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 441.92
Mængde 25 mg
Formel vægt 441.1507 g/mol